Descripción
Contiene barras de agitación magnéticas con revestimiento de PTFE IKAFLON™ y TRIKA™. Las barras de agitación magnéticas IKAFLON™ son cilíndricas con extremos redondeados para garantizar una mezcla uniforme. Las barras de agitación magnéticas 25 y 42 TRIKA™ tienen forma de pirámide/raspador para mezclar muestras difíciles de disolver o para prevenir la sedimentación.
El kit incluye una de las siguientes opciones:
El kit incluye una de las siguientes opciones:
- 10 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (10 × 6 mm de diámetro)
- 15 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (15 × 6 mm de diámetro)
- 20 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (20 × 8 mm de diámetro)
- 25 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (25 × 8 mm de diámetro)
- 30 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (30 × 8 mm de diámetro)
- 40 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (40 × 8 mm de diámetro)
- 50 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (50 × 8 mm de diámetro)
- 80 barras de agitación magnéticas IKAFLON™ (80 × 10 mm de diámetro)
- 25 barras de agitación magnética TRIKA™
- 42 barras de agitación magnética TRIKA™
Especificaciones
Specifications
| Incluye | IKAFLON™ 10/15/20/25/30/40/50/80, TRIKA™ 25/42 |
| Recubrimiento | PTFE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Barra agitadora magnética |