Learn More
Buerkle™ Barra de agitación magnética
Código de producto. p-8002325 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
Diámetro (métrico):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10581063 20 mm 6 mm 1 PCS
10676823 25 mm 6 mm cada uno
10143272 30 mm 6 mm 1 PCS
11931471 20 mm 7 mm cada uno
10184532 25 mm 7 mm cada uno
10011792 30 mm 7 mm 1 PCS
10051952 40 mm 7 mm cada uno
10134542 40 mm 8 mm cada uno
10581423 50 mm 8 mm 1 PCS
10451403 80 mm 10 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10581063 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 82712006
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moldeadas con una capa exterior de PTFE químicamente inerte para ofrecer durabilidad y no reactividad. Las barras agitadoras magnéticas Buerkle™ presentan una forma cilíndrica y superficie lisa para ofrecer una capacidad de mezcla excelente.
  • Fabricada con PTFE opaco
  • Imanes permanentes de alto rendimiento 
  • Larga vida útil
  • Resistencia excepcional a las temperaturas
  • Amplia variedad de tamaños
  • Con Buerkle™ Fish-clip™ se pueden utilizar barras de agitación con diámetro de 6 y 8 mm para obtener una agitación más suave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Forma Cilindro