Learn More
JP Selecta™ Agitadores magnéticos
Description
- Botón de encendido con indicador luminoso para calefacción y velocidad de agitación.
- Indicador del calentador iluminado cuando la manta está encendida.
- Se suministra con una barra de agitación con revestimiento de PTFE de 8 mm de diámetro y 40 mm de largo
- Control electrónico de velocidad de agitación
- Control electrónico de energía del calentador del 0 al 100 % para los modelos Agimatic-N y Agiman; control de temperatura de 50 ° a 350 °C para el modelo Agimatic-E.
- Se sincroniza con una luz indicadora que se enciende cuando la manta está caliente.
Specifications
Specifications
| Velocidad | De 60 a 1600 rpm |
| Capacidad | 2 L |
| Altura (métrico) | 14,5cm |
| Anchura (métrico) | 19 cm |
| Descripción | Controlador electrónico/de energía |
| Incluye | Barra de agitación de PTFE |
| Modelo | Agiman |
| Control de velocidad | Electrónico |
| Peso (métrico) | 3,5 kg |