Learn More
Heidolph™ Placas calefactoras para agitadores magnéticos
Código de producto. 10483443 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
800 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje unitSize
10483443 800 W cada uno
1 options
Código de producto. 10483443 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5052000000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La exclusiva placa calefactora de aluminio Kera-Disk™ proporciona tiempos de calentamiento rápidos, y el revestimiento cerámico fino hace que la placa calefactora sea resistente a productos químicos a los arañazos.
  • Agitador con placa calefactora Heidolph MR Hei-Standard con 20 l de capacidad, temperatura máxima de placa 300 °C, placa de aluminio / cerámica (KeraDisc), control analógico, 1 posición, diámetro de placa de 145 mm
  • La exclusiva placa calefactora de aluminio Kera-Disk™ proporciona tiempos de calentamiento rápidos, y el revestimiento cerámico fino hace que la placa calefactora sea resistente a productos químicos a los arañazos.
  • La capacidad de calentamiento ampliada de 800 W reduce los tiempos de calentamiento en 35 % comparado con otras unidades que lo hacen a 600 W
  • La placa calefactora resistente a productos químicos KeraDisc™ permite una transferencia inmediata de calor lo que supone tiempos de calentamiento rápidos
  • La carcasa sellada herméticamente protege todos los componentes mecánicos y electrónicos de entornos agresivos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 1400 rpm
Posiciones de agitación. 11
Vataje 800 W
Diámetro (métrico) 145 mm
Diámetro de la placa superior (métrico) 145 mm
Incluye Magnético
Modelo Hei-PLACA
Intervalo de temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Peso (métrico) 3,28 kg