Learn More
Grant Instruments™ Agitador magnético Mini
Código de producto. 11481078
Change view
Click to view available options
Capacidad:
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
11481078 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 11481078 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor MMS3000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MMS-3000 Miniagitador magnético compacto para procedimientos rutinarios de laboratorio.
Con su funcionamiento silencioso y su pequeño tamaño, encaja perfectamente en la mayoría de los espacios de trabajo de laboratorio.
  • Control de velocidad preciso: De 0 a 3000 r. p. m.
  • Gestiona volúmenes de hasta 20 litros.
  • Se suministra con una varilla de agitación.
  • Funcionamiento silencioso, tamaño pequeño. Encaja perfectamente en el espacio de trabajo.
  • La placa de acero inoxidable resistente proporciona una superficie de trabajo de 110 x 110 mm.
  • Dial graduado fácil de usar.
  • Garantía de dos años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 3000 rpm
Capacidad 20 L
Tensión 120/230 V
Altura (métrico) 75 mm
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 185 mm
Peso (métrico) 1,5 kg