Learn More
IKA™ Agitador magnético
Código de producto. 13450557 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
RO 10
RO 15
RO 5
Posiciones de agitación.:
5
10
15
Área de la superficie de la placa superior (métrico):
120 x 470 mm
190 x 470 mm
280 x 470 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Posiciones de agitación. Área de la superficie de la placa superior (métrico) Tamaño de la unidad
13450557 RO 10 10 190 x 470 mm cada uno
13430557 RO 15 15 280 x 470 mm cada uno
13440557 RO 5 5 120 x 470 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13450557 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2185.00€
    1985.00€ / paquete de 1
    Ahorro 200.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Diseñado para una agitación síncrona sin calor. El agitador magnético IKA incluye una tecnología de bobina magnética que proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones. La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
Agitador magnético digital sin calefacción, diseñado para agitación síncrona. Tecnología de bobina magnética que proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones. La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga. Diseño cerrado y compacto que facilita la limpieza y protege el equipo contra la penetración de líquidos. Además, se incluye una base antideslizante transparente y extraíble.
  • Funcionamiento de marcha atrás ajustable
  • Usar bobinas magnéticas libres
  • Pantalla de código de errores
  • Funcionamiento sencillo con teclado táctil
  • Aptos para funcionamiento continuo
  • Intervalo de velocidad: De 0 a 1200 r. p. m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 0 a 1200 rpm
Posiciones de agitación. 10
Material de la placa superior Acero inoxidable
Tensión 100/240 V
Vataje 25 W
Altura (métrico) 60 mm
Área de la superficie de la placa superior (métrico) 190 x 470 mm
Anchura (imperial) 7,5 in
Anchura (métrico) 190 mm
Amperaje 1000 mA
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo RO 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Tipo Agitador magnético RO 10
Peso (métrico) 5 kg