Learn More
IKA™ Agitador magnético de placa calefactora RT 5, temperatura ambiente hasta 120 °C, aleación de aluminio
Tienda IKA Productos
Descripción
- Agitador magnético con placa calefactora digital, diseñado para calentamiento y agitación sincrónicos.
- La tecnología de bobina magnética proporciona una agitación silenciosa y uniforme en todas las posiciones.
- La temperatura de superficie es ajustable hasta 120 °C, lo que produce una temperatura de medio máxima de 70 °C (en función del recipiente).
- La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
- Distribución homogénea de la temperatura a través de la placa calefactora.
- Funcionamiento de marcha atrás ajustable
- Modo Eco para un calentamiento reducido de la superficie
- Usar bobinas magnéticas libres
- Pantalla de código de errores
- Funcionamiento sencillo con teclado táctil
- Aptos para funcionamiento continuo
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tensión | 100/115/230 V |
| Características de la mezcla | Calentamiento y agitación síncronos |
| Modelo | RT 5 |
| Tamaño | 4,3 x 19,5 in |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 120 °C |
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |