Learn More
Velp Scientifica™ Barras agitadoras magnéticas
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
10 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso en agitadores con placa calefactora Velp
- Disponibles en diversos tamaños y formas
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladores de placa eléctrica |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 5 mm |
| Forma | Cruz |