Learn More
Phenomenex™ Magnetic Screw Caps, 18 mm, with Septa, No Slit
Código de producto. 31744690 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Septum Color:
Blue/White
White/Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Septum Color Tamaño de la unidad
31744690 Blue/White cada uno
31742350 White/Blue paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31744690 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor AV89000
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Technique: Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Silver
Diámetro exterior (imperial) 18 mm
Precortados No
Esterilidad Sterile
Septo PTFE/Silicone
Tamaño del tapón 18 mm
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de producto Cap
Septum Color Blue/White