Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | ADR 2.2B-297 *297-B0859 |
| Material | Plástico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Plástico magnético |
| Altura (métrico) | 297 mm |
| Anchura (métrico) | 297 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -18 °C a 70 °C |
| Forma | Romboide |
| Mostrar más |