Learn More
Brady™ Pegatinas magnéticas de plástico
Código de producto. 11700264 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco sobre rojo
Negro sobre rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
11700264 Negro sobre rojo cada uno
11760264 Blanco sobre rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11700264 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 227591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    35.31€ / paquete de 1
    Ahorro 0.64€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1A-297X297-B859
Material Plástico
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Plástico magnético
Altura (métrico) 297 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 70 °C
Forma Romboide
Texto mostrado Gases inflamables 2
Tipo de producto Etiqueta de transporte de mercancías peligrosas
Color Negro sobre rojo