Learn More
Brady™ Señal de transporte de radiación de plástico magnético
Código de producto. 11720254
Change view
Click to view available options
Texto mostrado:
Material radiactivo 7A I
Sustancias radiactivas
Sustancias radiactivas 7B II
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado unitSize
11720254 Sustancias radiactivas cada uno
11770983 Material radiactivo 7A I cada uno
11710993 Sustancias radiactivas 7B II cada uno
11760993 Sustancias radiactivas 7C III cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11720254 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 223619
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 7: Material radiactivo
Alternate Part Number ADR 7DA-297 *297-B0859
Material Plástico
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Plástico magnético
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 297 mm
Temperatura máxima 70 °C
Anchura (métrico) 297 mm
Forma Romboide
Idiomas Español
Texto mostrado Sustancias radiactivas
Tipo de producto Señal de transporte radiactivo
Color Negro