Descripción
Un potente acoplamiento magnético entre la barra agitadora de alta calidad y la unidad que garantiza una alineación uniforme y precisa. Esto reduce significativamente los derrapes al aumentar o disminuir la velocidad de centrifugado y garantiza el máximo rendimiento de agitación en todo momento.
- Garantía de 5 años
- Hecho de una mezcla de ABS y PC que es químicamente resistente y fácil de limpiar
- El diseño de perfil bajo es ligero y facilita su fácil transporte
- Su tamaño reducido ahorra un espacio valioso en la mesa de trabajo
- Su funcionamiento silencioso con bajas vibraciones ayuda a los usuarios a permanecer centrados al reducir el ruido en el laboratorio
- Ideal para aplicaciones de agitación rutinarias en el ámbito de investigación general, ciencias de la vida, industria, análisis de calidad y entornos de laboratorio clínico
- Dos (2) barras agitadoras de alta calidad de (35 x 9 mm) incluidas que garantizan el máximo rendimiento de agitación
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 200 a 2200 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | ABS |
| Capacidad | 3 L |
| Pantalla | Analógico |
| Forma | Redondo |
| Tensión | 12 V |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 18,3 x 13,2 x 4,7 cm |
| Altura (imperial) | 1,85 in |
| Altura (métrico) | 4,7 cm |
| Mostrar más |