Learn More
Heathrow Scientific™ Agitador de inducción magnética
Código de producto. 16320402 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16320402 Morado cada uno
16330402 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Antes de utilizar el agitador, lea atentamente el manual de instrucciones. El manual contiene información importante, medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
Código de producto. 16320402 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor 120584
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Antes de utilizar el agitador, lea atentamente el manual de instrucciones. El manual contiene información importante, medidas de seguridad e instrucciones de funcionamiento.
El Agitador de Inducción Magnética utiliza una moderna tecnología de bobina magnética que no tiene partes móviles, lo que resulta en una unidad libre de desgaste y mantenimiento sin-desgaste sin-motor.
  • Garantía de 5 años
  • La cubierta durable del ABS es resistente a la corrosión y fácil de limpiar.
  • Las bobinas magnéticas libres de uso ofrecen la operación constante y silenciosa.
  • Una pantalla digital fácil de leer precisamente controla tiempo y velocidad permitiendo condiciones reproducibles.
  • La unidad es programable con 50 % de servicio hasta 99 ciclos.
  • El tiempo y la velocidad se pueden ajustar cómodamente mientras la unidad está en marcha.
  • Opción de rotación inversa para obtener mejores resultados de mezcla.
  • La velocidad permanece constante, incluso si cambia la carga.
  • Aceleración y freno rápido (menos de 10 segundos) para cumplir rápidamente con los requisitos de velocidad de agitación.
  • La estera de goma de silicona en la tapa evita el deslizamiento de los recipientes y mejora la seguridad.
  • Las barras de agitación incluidas tienen recubrimiento de PTFE para resistencia química.
  • Diseño comunitario n.º: 003515337-0001-0002 Euro. Pat. N.º de aplicación 3 246 088 U.S.
  • N.º de patente de diseño D814,045 EE. UU. Patente de utilidad pendiente
Especificaciones
Velocidad De 10 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 2
Material de la placa superior ABS
Capacidad 3 L
Pantalla Digital
Forma Redondo
Tensión 100/240 V
Vataje 18 W
Dimensiones (L x An) 9,7 x 7,7 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 245 x 195 x 76 mm
Altura (imperial) De 30 in a 60 pies
Longitud (imperial) 9,7 in
Longitud (métrico) 24,5 cm
Diámetro de la placa superior (métrico) 166 mm
Longitud de la placa superior (métrico) 166 mm
Anchura (imperial) 7,7 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Requisitos eléctricos 100-240 V
Amperaje 1,5 A
Frecuencia 50/60 Hz
Ajuste de potencia De a 110 a 240 VCA, 50-60 Hz, con 4 adaptadores de enchufe para Reino Unido, UE, EE. UU. y Australia
Tipo de tapón 4 intercambiables
Certificaciones/conformidad CE
Garantía y oferta de servicio 5 años
Color Morado
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador de inducción magnética
Incluye Agitador magnético de inducción, 2 barras de agitación (35 mm x 12 mm) forma cilíndrica, y 1 adaptador de corriente de baja tensión / doble aislamiento con 4 enchufes intercambiables
Tipo de motor Sin motor
Control de velocidad Digital
Intervalo de temperatura (métrico) De 2 °C a 40 °C
Temporizador De 30 s a 60 min, o continuo
Tipo Agitador magnético digital
Peso (imperial) 2,50 lb
Peso (métrico) 1,13 kg
Peso con embalaje (imperial) 3,96 lb
Peso con embalaje (métrico) 1,78 kg