Learn More
IKA™ Agitador magnético de placa calefactora, °de 50 °C a 500 °C, °de cerámica
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10347904 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10347904 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 10347904 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003581400
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 100 a 1500 rpm, Forma: Cuadrada, Tamaño: 260 x 260 mm
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica que ofrece una excelente resistencia química.
  • Potente motor para agitar cantidades de 5, 10 o 15 l (H2O )
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras
  • Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230/120/100 V
Características de seguridad Circuito de seguridad fijo de 550 °C
Características de la mezcla Agitador magnético con calefacción y placa de calefacción de cerámica que ofrece una excelente resistencia química
Requisitos eléctricos 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modelo C-MAG HS 10
Características exclusivas Conexión para sensor externo: ETS-D4 parcial
Longitud (imperial) 16,3 in
Tamaño 260 x 260 mm
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) 50 °C a 500 °C
máx. (imperial) 122 °F a 932 °F
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Altura (imperial) 4,1 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 300 mm
Longitud (métrico) 415 mm
Anchura (imperial) 11,8 in
Vataje 1520 W
Peso (imperial) 13.2 lb.
Peso (métrico) 6 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Pantalla LED