Learn More
Cytiva Embudo de filtros magnéticos, no estéril
Descripción
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Material | Polifenilsulfona |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | EFA: 13,1 cm2 |
| Diámetro del filtro (métrico) | 47 mm |