Learn More
Invitrogen™ Separador magnético de 96 pocillos
Código de producto. 11612169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11612169 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11612169 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A14179
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El separador magnético de 96 pocillos está diseñado para la eliminación rápida y sencilla del sobrenadante de muestras unidas a partículas magnéticas, y puede utilizarse manualmente o como parte integrada de una estación de trabajo automatizada.
El separador magnético de 96 pocillos está diseñado para la eliminación rápida y sencilla del sobrenadante de muestras unidas a partículas magnéticas, y puede utilizarse manualmente o como parte integrada de una estación de trabajo automatizada. El separador magnético de 96 pocillos es una herramienta ideal para su uso en ensayos biológicos multiplex y singleplex basados en la tecnología Luminex™ Xmap™. Estos ensayos emplean Luminex™ MagPlex™ o microesferas magnéticas, así como los instrumentos MAGPIX™, Luminex™ 200™ o FLEXMAP 3D™.
Nota: Se recomienda utilizar el separador magnético de 96 pocillos con una placa estándar de fondo plano de 96 pocillos como Greiner (n.º de cat. 655096) o equivalente (no se proporciona).
• Consiga una retención alta y reproducible de muestras ligadas a microesferas magnéticas con la fuerte potencia magnética del separador magnético de 96 pocillos
• Aumente la recuperación y pureza de las muestras frente a los ensayos basados en filtros con ensayos basados en microesferas magnéticas
• Simplifique y reduzca significativamente el tiempo de ensayo celular con ensayos basados en microesferas magnéticas Luminex™ y el separador magnético de 96 pocillos
96 pocillos, acceso de alto rendimiento al mundo de las microesferas magnéticas
El uso de microesferas magnéticas se ha generalizado en los campos de la biología, la biotecnología y otras disciplinas biomédicas. Entre las aplicaciones se incluyen clasificación celular, aislamiento de ARN y ADN, preparación, purificación y secuenciación, así como inmunología y una amplia variedad de técnicas de aislamiento para entidades biológicas. El separador magnético de 96 pocillos puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Las partículas magnéticas le permiten aprovechar mejor su tiempo. Los ensayos de la marca
Novex™ para el sistema MAGPIX™ se basan en la plataforma MagPlex™ de Luminex, o en partículas de microesferas magnéticas. Estos ensayos aprovechan el flujo de trabajo de las microesferas magnéticas, que simplifica los pasos de lavado y reduce la variabilidad de los resultados. Son compatibles tanto con estaciones de vacío como con estaciones de lavado magnéticas, así como con otras plataformas Luminex™ Xmap™. El sistema MAGPIX™ también puede utilizarse con otros proveedores de ensayos basados en partículas magnéticas Luminex™.
Más validación para la confianza en sus resultados
Basados en la tecnología de partículas Xmap™, los inmunoensayos de la marca Novex™ están diseñados para la detección de uno o varios analitos simultáneamente en una única muestra biológica. MAGPIX™ y otros ensayos cualificados de Thermo Fisher Scientific ofrecen un rendimiento analítico preciso y protocolos eficientes y fáciles de seguir. Además, los resultados analíticos cuantitativos obtenidos con los ensayos de multiplexing de la marca Novex™ se prueban de forma rutinaria en los ensayos ELISA coincidentes para garantizar resultados correlativos.
Tecnología Luminex™ Xmap™—: una herramienta analítica eficaz y probada
Durante los 10 últimos años, la tecnología Xmap™ ha ganado una amplia aceptación como herramienta multiplex para su uso en diversas aplicaciones, como la generación de perfiles de expresión de proteínas y perfiles de expresión génica focalizada, y la investigación de enfermedades. Los instrumentos Luminex™ 200™ o FLEXMAP 3D™ utilizan la tecnología xMAp™ combinando ensayos basados en partículas fluorescentes con citometría de flujo, dos láseres, procesamiento de señales digitales en tiempo real y el software xPONENT™ para distinguir el color de la partícula (analito) y la intensidad de fluorescencia de la intensidad de la señal del ensayo (PE).
Sistema MAGPIX™—: lleva el poder multiplex a todos los laboratorios
El sistema MAGPIX™ se basa también en la tecnología xMAP™, con un nuevo instrumento basado en diodos emisores de luz (LED) para la excitación, una cámara CCD para la detección de gránulos y analitos y procesadores de señal digital de alta velocidad. El sistema MAGPIX™ es más compacto y robusto y ofrece la herramienta de multiplexing más rentable del mercado. Su configuración sencilla y lista para usar permite a los investigadores realizar rápidamente ensayos singleplex o multiplex de hasta 50 objetivos en muestras biológicas únicas. El sistema MAGPIX™ es sencillo, fácil de utilizar e ideal tanto para usuarios nuevos como experimentados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Novex
Contenido y almacenamiento Contenido: Un separador magnético de 96 pocillos
  • Almacenamiento: Temperatura ambiente
  • Para utilizar con (aplicación) Ensayos de tecnología Luminex™ MAP™
    Cantidad 1 unidad
    Formato Placa de 96 pocillos
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™
    Tipo de producto Separador magnético de 96 pocillos