Learn More
Virutas de magnesio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351288
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351288 100 g 100 g
11361288 500 g 500 g
11371288 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11351288 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010232.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Forma: 3,2 mm de ancho
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Color Plata
Aspecto Silver-colored turnings
Densidad 1.738g/cm3 at 20°C
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3