Learn More
Virutas de magnesio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
4 x 500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2000 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321298 100 g 100 g
11341298 500 g 500 g
11331298 4 x 500 g 2000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11321298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010235.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium turnings
Color Gris
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3