Learn More
Virutas de magnesio, 1 cm y hacia abajo, Puratronic™, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360819 25 g 25 g
11340819 5 g 5 g
11350819 100 g 100 g
11330819 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11360819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010630.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium turnings
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1cm (0.4 in.) & down
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1869
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Puratronic