Learn More
Trisilicato de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307668 250 g 250 g
11317668 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033338.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14987-04-3
Fórmula molecular Mg2O8Si3
Número MDL MFCD00016203
Sinónimo Magnesium silicate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium trisilicate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.86