Learn More
Trifluorometanosulfonato de magnesio, polvo blanco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388017 10 g 10 g
11378017 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022340.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322.431 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60871-83-2
Fórmula molecular C2F6MgO6S2
Peso molecular (g/mol) 322.431
Número MDL MFCD00042601
Clave InChI BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
Nombre IUPAC magnesio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >310°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Sensibilidad Hygroscopic
Beilstein 705578
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.43