Learn More
Trifluorometanosulfonato de magnesio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438217 5 g 5 g
11448217 25 g 25 g
11458217 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17591.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322.431 g/mol
Magnesium trifluoromethanesulfonate is used as a component of the electrolyte, as lewis acid resulted in largely decreased and reversed enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de magnesio se utiliza como componente del electrolito, ya que el ácido de Lewis dio lugar a enantioselectividades en gran medida disminuidas e invertidas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60871-83-2
Fórmula molecular C2F6MgO6S2
Peso molecular (g/mol) 322.431
Número MDL MFCD00042601
Clave InChI BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
Nombre IUPAC magnesio;trifluorometanosulfonato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Punto de fusión >310°C
Fórmula lineal Mg(CF3SO3)2
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 705578
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.43
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoromethylsulfonate, magnesium