Learn More
Hanna Instruments™ Juegos de reactivos para la determinación de amoníaco, para pruebas colorimétricas de agua
Descripción
Estos reactivos de alta calidad están diseñados para seguir métodos de prueba aceptados para la determinación colorimétrica de diversos parámetros de la dureza del agua. Simplemente añadiendo los reactivos a la muestra como se indica, se produce una reacción y se puede utilizar un medidor compatible para determinar la concentración a partir del color que se produce.
- Los juegos de reactivos están disponibles para la determinación de:
- Dureza del calcio (con reactivos líquidos o en polvo)
- Dureza de calcio y magnesio (alto rango)
- Magnesio y dureza total
- Dureza total (rango bajo, medio o alto)
- Reactivos de análisis de agua prefabricados y premedidos para facilitar su uso
- Preparado con productos químicos de alta pureza fabricados en 'las instalaciones de última generación de Hanna.
- La fecha de caducidad y el número de lote están claramente indicados en cada pack y frasco para garantizar la trazabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Magnesio y dureza total |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros portátiles y de sobremesa compatibles con Hanna |
| Incluye | Frascos cuentagotas |
| Nº de pruebas | 100 |
| Cantidad | 1 set |
| temp | 0,00 a 2,00 mg/l (dureza Mg), 0,00 a 4,70 mg/l (dureza total) |
| Método de prueba | Calmagita colorimétrica |
| Tipo | Kits de pruebas de aguas |
Seguridad y manipulación
- TEST TOTAL HARDNESS
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- P391-Recoger el vertido.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, EDTA tetrasodium salt