Learn More
Óxido de titanio y magnesio, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Magnesium titanium oxide is used in the primary chemical intermediates and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium titanium oxide |
| Punto de fusión | 1610°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de 2 micrómetros |
| Cantidad | 250 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |