Learn More
Magnesio tiosulfato hexahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11498620 500 g 500 g
11488620 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046114.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13446-30-5 | H12MgO9S2 | 244.512 g/mol
Magnesium hyposulfite finds application in the treatment of certain skin diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13446-30-5
Fórmula molecular H12MgO9S2
Peso molecular (g/mol) 244.512
Número MDL MFCD00169871
Clave InChI CQDMJJVHDPDPHO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium thiosulfate hexahydrate, unii-59481j5eha, thiosulfuric acid h2s2o3 , magnesium salt 1:1 , hexahydrate 9ci, magnesium 2+ hypo hexahydrate, magnesium thiosulfate hexahydrate 100g, magnesium 2+ ion hexahydrate thiosulphate
PubChem CID 26002
Nombre IUPAC magenio;dioxido-oxo-sulfanilideno-$l^{6 }-sulfano;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=S)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium thiosulfate hexahydrate
Punto de fusión 170°C (in -3H2O)
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Fórmula lineal MgS2O3·6H2O
Índice Merck 14,5694
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.53 (136.44 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 1.818 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium thiosulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Magnesium thiosulfate hexahydrate