Learn More
Tetraborato de magnesio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304928
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11304928 25 g 25 g
11314928 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11304928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043892.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12007-62-4 | B2Mg3O6 | 190.529 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-62-4
Fórmula molecular B2Mg3O6
Peso molecular (g/mol) 190.529
Número MDL MFCD02688001
Clave InChI NFMWFGXCDDYTEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-1bvay, boric acid h3bo3 , magnesium salt 2:3, ksc171o6l, trimagnesium 2+ diborate, parent, trimagnesium 2+ ion diborate
PubChem CID 21981398
Nombre IUPAC trimagnesio;diborato
SMILES B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium tetraborate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.54
Porcentaje de pureza 99%