Learn More
Terc-butóxido de magnesio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium tert-Butoxide |
| CAS | 32149-57-8 |
| Fórmula molecular | 2(C4H10O) . Mg |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | tert-Butyl Alcohol, Magnesium Salt, Di(tert-butoxy)magnesium |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2 |
| SMILES | [O-]C(C)(C)C.[O-]C(C)(C)C.[Mg+2] |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropan-2-olato de magnesio |
| Peso molecular (g/mol) | 172.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.12 |