Learn More
Terc-butóxido de magnesio, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369675 250 g 250 g
11345615 10 g 10 g
11359675 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11369675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19745.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.535 g/mol
Magnesium tert-butoxide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in deprotonation reactions for organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El terc-butóxido de magnesio se utiliza como intermedio farmacéutico. También se utiliza en reacciones de desprotonación para las síntesis orgánicas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire y a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32149-57-8
Fórmula molecular C8H18MgO2
Peso molecular (g/mol) 170.535
Número MDL MFCD03788761
Clave InChI RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
Nombre IUPAC magnesio;2-metilpropan-2-olato
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium tert-butoxide
Fórmula lineal [(CH3)3CO]2Mg
Cantidad 250 g
Número UN UN2921
Beilstein 3979348
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.54
Porcentaje de pureza ≥90%