missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesio, técnico, virutas metálicas, especial, para reacción Grignard, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10795141 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10795141 500 g 500 GR
10785141 250 g 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10795141 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0200/53
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]

Especificaciones

Color Plata
pH 7
Punto de fusión 651°C
Punto de ebullición 1107°C
Cantidad 500 g
Envase Jarra para polvos de plástico
Formulario Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3g/mol
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium metal turnings
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.