Learn More
Sulfato de magnesio, TRC
Código de producto. 30467436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467436 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30467436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1981305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate
CAS 7487-88-9
Cantidad 5 g
Fórmula molecular MgSO4
Sinónimo Sulfuric acid magnesium salt (1:1) (8CI, 9CI, ACI), Magnesium sulfate (1:1) (ACI), Arrosalt 2327, Epso Top, Epsom salt, Epsom salts, M-HOS, Magnesii sulfas, Magnesium sulfate, Magnesium sulphate, MG 3K, MG-N, Mg-OK, MG-OK 100, MN 00, MN 30, MN 70, NP-YW 1, OT-S, OT-S (drying agent), SN 00, SSN 00, Sulfuric acid magnesium salt, Sulfuric acid, magnesium salt (1:1), Sunmate, TC-P, Tomix OT, USN 00, WS 1S
Fórmula InChI InChI=1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
SMILES [Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Peso molecular (g/mol) 120.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.9368