Learn More
Solución de sulfato de magnesio, 1,0 M, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate solution |
| CAS | 7487-88-9 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 1 L |
| Fórmula molecular | MgO4S |
| Número MDL | MFCD00011110 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Sinónimo | magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot |
| Clave InChI | CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |