Learn More
Solución de sulfato de magnesio, 0,1M, Solstice
Código de producto. 15694140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15694140 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15694140 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 342761L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, 0,1 M de MgSO4
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate solution
CAS 7487-88-9
Cantidad 1 L
Fórmula molecular MgO4S
Número MDL MFCD00011110
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Peso molecular (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formula Weight (peso de la fórmula) 120,37g/mol