Learn More
Sulfato de magnesio, puriss. p.a., ≥98% (KT), Solstice
Código de producto. 15656080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15656080 250 g 250 g
15646080 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656080 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 63136250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    109.30€ / 250 g
    Ahorro 14.70€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. pa, agente secante, anhidro, ≥ 98,0% (KT), polvo (muy fino)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Forma física Powder
Cantidad 250 g
Presión de vapor 0,1 mmHg (20 °C)
Densidad Densidad de vapor: <0,01 (frente al aire)
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 120,37g/mol
Porcentaje de pureza ≥98% (KT)
Grado ACS