Learn More
Magnesium Sulfate Hydrate, Purum p.a., ≥99.0% (calc. on dried material, KT), Honeywell™
Código de producto. 15666080 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15666080 1 kg Poly bottle 1 Kg
1 options
Código de producto. 15666080 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 631391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate hydrate
Punto de fusión 1124°C
CAS 22189-08-8
Color Incolora
pH Neutral
Forma física Solid
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular MgO4S
Fórmula lineal MgSO4 · aq
Número MDL MFCD00149787
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Peso molecular (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37g/mol (anhydrous basis)
Porcentaje de pureza ≥99.0% (calc. on dried material, KT)
Olor Odorless
Envase Poly bottle