Learn More
Sulfato de magnesio, heptahidrato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11416581 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416581 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 11416581 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219483394
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00€
    250.95€ / 5 Kg
    Ahorro 13.05€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Desempeña una variedad de funciones biológicas en enzimología, en la estructura celular y en los ácidos nucleicos, asió como en la fisiología de las células musculares. El heptahidrato de sulfato de magnesio MP Biomedicals es una preparación farmacéutica común hecha de magnesio y también conocido como sales de Epsom. Es el principal
El magnesio juega un importante papel en la integridad estructural de la membrana y la pared celular y en la fisiología de las células musculares. Es un cofactor esencial de muchas enzimas, incluidas la desoxirribonucleasa (DNasa), las enzimas de restricción ECOR I y ECOR V, y la ribonucleasa H. El magnesio también es capaz de estabilizar los ácidos nucleicos poliméricos, como el ARN de transferencia y las ribozimas.
Especificaciones
CAS 10034-99-8
Forma física Polvo cristalino blanco
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular H14MgO11S
Número MDL MFCD00149785
Sinónimo magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
Información de solubilidad Soluble en agua (100mg/mL).
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato;heptahidrato
Peso molecular (g/mol) 246.47
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
Formula Weight (peso de la fórmula) 246,47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Biología molecular