Learn More
Sulfato de magnesio heptahidratado, reactivo ACS, ≥99,0%, Solstice
Código de producto. 16695873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16695873 5 kg 5 Kg
1 options
Código de producto. 16695873 Proveedor Fluka N.º de proveedor 631405KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00€
    309.87€ / 5 Kg
    Ahorro 40.13€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Punto de ebullición Sin determinar
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate heptahydrate
Punto de fusión 1.124 °C (Se descompone antes de fundirse)
CAS 10034-99-8
Color Incolora
% máx. CAS 1
pH 5 a 9.2
Cantidad 5 kg
Fórmula molecular H14MgO11S
Clave InChI WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de magnesio (2+) heptahidratado
Peso molecular (g/mol) 246.47
Densidad 1,68 g/cm3 (20 °C)