Descripción
Sulfato de magnesio, extra puro, SLR, secado
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 1124 °C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Presión de vapor | <0,1 mmHg a 20 °C |
| Nombre IUPAC | magnesio;sulfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120,36g/mol |