Learn More
Sulfato de magnesio, extrapuro, SLR, secado, Fisher Chemical™
Código de producto. 10181860 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10181860 10 kg Barril de plástico 10 KG
10316240 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10776101 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10224680 2 kg Jarra para polvos de plástico 2 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10181860 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' M/1100/68
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 22189-08-8 | Fórmula molecular: MgO4S | Peso molecular: 120,36 g/mol
Sulfato de magnesio, extra puro, SLR, secado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22189-08-8
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00149787
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Punto de fusión 1124 °C
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 10 kg
Envase Barril de plástico
Presión de vapor <0,1 mmHg a 20 °C
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120,36g/mol