Learn More
Concentrado de sulfato de magnesio, Solstice
Descripción
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate concentrate |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | magnesio;sulfato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120,37g/mol |