Learn More
Sulfato de magnesio (cultivo celular), MP Biomedicals
Código de producto. 11496552 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496552 1 kg -
11486552 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496552 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215013691
 Artículo restringido
En stock
Reactivos para cultivo celular
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.4