Learn More
Sulfato de magnesio, anhidro, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15146376 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15146376 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15146376 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 250601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.38€
    175.92€ / 500 g
    Ahorro 92.46€
    34% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate
Nombre de nota Anhidro
CAS 7487-88-9
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.65kg
Fórmula molecular MgO4S
Número MDL MFCD00011110
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Peso molecular (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™