Learn More
Sulfato de magnesio, anhidro, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397658 2 kg 2 Kg
11377658 500 g 500 g
11387658 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11397658 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 033337.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.88€
    162.65€ / 2 Kg
    Ahorro 35.23€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Magnesium Sulfate
Punto de fusión 1124°C (decomposition)
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min
Densidad 2.66
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37