Learn More
Sulfato de magnesio, 99 %, extra puro, secado, contiene de 3 a 4 moles de agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium sulfate |
| Punto de fusión | 1124.0°C |
| Nombre de nota | Dried, contains 3 to 4 Moles of Water |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Pérdida por secado | 26% to 32% (400 to 500 °C) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 2.66 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry) |
| Mostrar más |