Learn More
Sulfato de magnesio, 99 %, extra puro, secado, contiene de 3 a 4 moles de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10174573 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10174573 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
10256350 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10216400 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174573 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196850100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22189-08-8 | MgO4S | 120.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22189-08-8
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00149787
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Punto de fusión 1124.0°C
Nombre de nota Dried, contains 3 to 4 Moles of Water
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (On dried substance) (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, sparingly soluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.36
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 26% to 32% (400 to 500 °C)
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 2.66
Densidad 2.6600g/mL