Learn More
Sulfato de magnesio, 99 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12198721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12198721 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
12108731 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12198721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446890010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Punto de fusión 1124.0°C
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal MgSO4
Índice Merck 15,5755
Información de solubilidad Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica