Learn More
Sulfato de magnesio, ≥99,5%, ReagentPlus™ Solstice
Código de producto. 15657960 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15657960 500 g 500 g
15637960 1 kg 1 Kg
15647960 2 kg 2 Kg
15627960 12 kg 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15657960 Proveedor Fluka N.º de proveedor M7506500G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, anhidro, ≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 120,37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Presión de vapor 0,1 mmHg (20 °C)
Densidad Densidad de vapor: <0,01 (frente al aire)