Learn More
Sulfato de magnesio, ≥ 99,5 %, ReagentPlus™, Honeywell
Código de producto. 15637960 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2 Kg
500 g
15637960 1 kg 1 Kg
15657960 500 g 500 g
15647960 2 kg 2 Kg
15627960 12 kg 12 Kg
4 options
Código de producto. 15637960
Marca: Honeywell Research Chemicals M75061KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Grado de reactivo, anhidro, ≥99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Cantidad 1 kg
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC sulfato de magnesio(2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Presión de vapor 0.1 mmHg (20°C)
Densidad Vapor Density: <0.01 (vs air)