Learn More
Sulfato de magnesio, solución acuosa de 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
15436109 100 mL 100 ml
15426109 50 mL 50 ml
2 options
Código de producto. 15436109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63953.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Magnesium sulfate is applied in replacement therapy for hypomagnesemia. It can be used orally as a laxative to relieve occasional constipation, and to treat low levels of magnesium. It works by replacing magnesium in the body and increasing water in the intestines. It is the first-line antiarrhythmic agent for torsades de pointes in cardiac arrest under the 2005 ECC guidelines and for managing quinidine-induced arrhythmias. It is effective in decreasing the risk that pre-eclampsia progresses to eclampsia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de magnesio se aplica en terapia de reemplazo de la hipomagnesemia. Se puede utilizar por vía oral como laxante para aliviar el estreñimiento ocasional, y para tratar los niveles bajos de magnesio. Funciona reemplazando el magnesio en el cuerpo y aumentando el agua en los intestinos. Es el agente antiarrítmico de primera línea para torsades de pointes en paro cardíaco conforme a las directrices de la ECC de 2005 y para la gestión de las arritmias inducidas por quinidina. Es eficaz para disminuir el riesgo de que la preeclampsia progrese a eclampsia.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en alcohol, éter (11,6 mg/ml a 18 °C) y glicerina. Insoluble en acetona.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nombre IUPAC magnesio;sulfato
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium sulfate
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal MgSO4
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in alcohol,ether (11.6mg/ml at 18°C) and glycerin. Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.