Learn More
Melford Sulfato de magnesio
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 7487-88-9
- Fórmula molecular: MgSO4
- Peso molecular: 120,36
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Sulfate |
| CAS | 7487-88-9 |
| Cantidad | 1 kg |
| Notas de grado de pureza | Grado de biología molecular |
| Fórmula molecular | MgSO4 |